Formaldehyd 4% PBS Stabilised
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Methanal, Formalin, Formol, Methylaldehyd
Stabilisierung: MeOH
J60401.AK J60401.AP
J60401.AKEA 64.9 EUR
J60401.AK J60401.AP
Formaldehyd 4% PBS Stabilised
Formaldehyd
Storage Temperature: 2°C to 8°C Appearance: Colourless
Formel: CH₂O
Molecular Weight: 30.03 g/mol
Siedepunkt: -19.3
Schmelzpunkt: -92
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00003274
CAS-Nummer: 50-00-0
Merck Index: 13,04259