Fluconazol 99%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

J62015.14EA 1043 EUR
J62015.14 J62015.03 J62015.06
Fluconazol 99%
Fluconazole
Formel: C₁₃H₁₂F₂N₆O
Molecular Weight: 306,28 g/mol
Schmelzpunkt: 138…140 °C
Dichte: 1,05
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00274549
CAS-Nummer: 86386-73-4
Merck Index: 14,4122

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR