Weißes Mineralöl (Erdöl), hochrein
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Matrix oil, Mineral oil, Paraffin oil
J62592.AE
J62592.AP
J62592.AEEA
47.5
EUR
J62592.AE
J62592.AP
Weißes Mineralöl (Erdöl), hochrein
Mineral oil, white (petroleum)
CAS No.: 8042-47-5
Physical Form: Oily liquid
Appearance: Colourless
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00131611
Applications: Suitable for PCR applications
Flammpunkt:
>110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00131611 CAS-Nummer: 8042-47-5 EINECS: 232-455-8 |