TE-Puffer, pH 8,1, RNAse-frei
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
J62745.XE J62745.AK
J62745.XEEA 102 EUR
J62745.XE J62745.AK
TE-Puffer, pH 8,1, RNAse-frei
Puffer Gewebekultur-Puffer
Trizma wird für Pufferlösungen im pH-Bereich zwischen 7,5 und 8,5 verwendet. Tris-Pufferlösungen kommen allgemein in der Zell- und Molekularbiologie für Verfahren wie die Protein- und Nukleinsäureextaktion und -aufreinigung zum Einsatz.
Aggregatzustand: Flüssig
MDL-Nr.: MFCD00236359
Tris-EDTA(TE)-Pufferlösung, pH 8,0 kann auch als Waschpuffer verwendet werden. TE-Puffer wird häufig eingesetzt, um DNA und RNA zu lagern und gleichzeitig vor einem Abbau zu schützen. Einige Protokolle verwenden TE 10:0,1 mit 0,1 mM EDTA, um die Interaktion von EDTA mit nachgelagerten Anwendungen zu reduzieren.
Für eine EDTA-Endkonzentration von 0,1 mM, den TE-Puffer 200-fach mit RNase- und DNase-freiem Wasser verdünnen.