Clarithromycin 960 - 1040 µg/mg ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-6-(((2S,3R,4S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-14-ethyl-12,13-dihydroxy-4-(((2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-7-methoxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyloxacyclotetradecane-2,10-dione
J66005.MC
J66005.03
J66005.06
J66005.MCEA
21.6
EUR
J66005.MC
J66005.03
J66005.06
Clarithromycin 960 - 1040 µg/mg ≥97%
Clarithromycin
A macrolide antibiotic that inhibits bacterial growth by targeting the 50S ribosomal subunit.
White powder
Soluble in DMSO
Formel:
C₃₈H₆₉NO₁₃ Molecular Weight: 747,96 g/mol Siedepunkt: 86 °C Schmelzpunkt: 217…220 °C Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00865140 CAS-Nummer: 81103-11-9 Merck Index: 14,2339 |