Toluidinblau O >65% (Farbstoffgehalt), zertifiziert
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Toloniumchlorid, 3-Amino-7-(dimethylamino)-2-methyl-5-phenothiaziniumchlorid
J66015.06
J66015.14
J66015.06EA
23.9
EUR
J66015.06
J66015.14
Toluidinblau O >65% (Farbstoffgehalt), zertifiziert
Toluidinblau O
CAS No.: 92-31-9
Molecular Formula: C15H16ClN3S
Formula Weight: 305.83
Physical Form: Powder
Appearance: Dark green
Odour: Odourless
Solubility: Soluble in water at 1mg/ml
MDL No.: MFCD00011934
Formel:
C₁₅H₁₆ClN₃S Molecular Weight: 305,83 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011934 CAS-Nummer: 92-31-9 EINECS: 202-146-2 |