Spectinomycin sulphate 93%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
J66034.03
J66034.06
J66034.03EA
39.2
EUR
J66034.03
J66034.06
Spectinomycin sulphate 93%
Spectinomycin sulphate
This spectinomycin sulfate antibiotic acts against Gram-negative bacteria.
- White powder
Soluble in DMSO or water
Formel:
C₁₄H₂₄N₂O₇·H₂SO₄ Siedepunkt: 583 °C Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00270185 CAS-Nummer: 23312-56-3 EINECS: 245-578-7 |