N-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat (Sulfobetain-12, SB-12)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
sulphobetaine-12, 3-(Dodecyldimethylammonio)propane-1-sulphonate, N-Dodecyl-n,n-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate
J66265.06
J66265.14
J66265.06EA
114
EUR
J66265.06
J66265.14
N-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat (Sulfobetain-12, SB-12)
N-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat (Sulfobetain-12, SB-12)
Applications: For protein solubilization
Applications: For protein solubilization
Formel:
C₁₇H₃₇NO₃S Molecular Weight: 335,55 g/mol Flammpunkt: 110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00036909 CAS-Nummer: 14933-08-5 EINECS: 239-002-3 UN: 3261 ADR: 8,II |