Pipemidic acid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
8-Ethyl-5-oxo-2-(piperazin-1-yl)-5,8-dihydropyrido[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid
J66437.09
J66437.22
J66437.09EA
88.2
EUR
J66437.09
J66437.22
Pipemidic acid 98%
Pipemidic acid
Purity: 98%
CAS No.: 51940-44-4
Molecular Formula: C14H17N5O3
Formula Weight: 303.32
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formel:
C₁₄H₁₇N₅O₃ Siedepunkt: 717 °C Schmelzpunkt: 251…255 °C Flammpunkt: >110 °C (230 °F) |
MDL:
MFCD00057291 CAS-Nummer: 51940-44-4 EINECS: 257-530-2 Merck Index: 14,7460 |