Crocein scarlet 7B 70% (Farbstoffgehalt)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: C.I. 27165, Acid Red 71
J66876.03 J66876.06 J66876.14
J66876.03EA 25 EUR
J66876.03 J66876.06 J66876.14
Crocein scarlet 7B 70% (Farbstoffgehalt)
Crocein scarlet 7B
CAS No.: 6226-76-2 Molecular Formula: C24H18N4Na2O7S2 Formula Weight: 584.53 Physical Form: Powder Appearance: Red Melting Point: 181-188° Solubility: Soluble in water MDL No.: MFCD00056588
Formel: C₂₄H₁₈N₄Na₂O₇S₂
Molecular Weight: 584.53 g/mol
Schmelzpunkt: 181…188 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00056588
CAS-Nummer: 6226-76-2