Gold ausgeliefert in 0,1 mg/ml Natriumcitrat mit Stabilisator stabilisiert, Nanopartikel 40 nm OD1 (Abs. 530 nm)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Aurum
J67001.AC J67001.AE
J67001.ACEA 94.1 EUR
J67001.AC J67001.AE
Gold ausgeliefert in 0,1 mg/ml Natriumcitrat mit Stabilisator stabilisiert, Nanopartikel 40 nm OD1 (Abs. 530 nm)
Gold
CAS No.: 7440-57-5 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Liquid Appearance: Red to pink Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formel: Au
Molecular Weight: 196.97 g/mol
Siedepunkt: 2800
Schmelzpunkt: 1063
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00003436
CAS-Nummer: 7440-57-5
Merck Index: 12,04526