Bicin 99+% für die Elektrophorese
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: N,N-Bis(2-hydroxyethyl)glycin
J67087.14 J67087.22
J67087.14EA 85.9 EUR
J67087.14 J67087.22
Bicin 99+% für die Elektrophorese
Bicin
Purity: 99+% CAS No.: 150-25-4 Molecular Formula: C6H13NO4 Formula Weight: 163.17 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: ca 191° dec. Beilstein Reference: 1769362 MDL No.: MFCD00004295
Formel: C₆H₁₃NO₄
Molecular Weight: 163,17 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 191 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004295
CAS-Nummer: 150-25-4
EINECS: 205-755-1
Merck Index: 14,1201