Formamid 99,5, ultrapure
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Methanamid, Ameisensäureamid
J67206.AE J67206.AK
J67206.AEEA 61.6 EUR
J67206.AE J67206.AK
Formamid 99,5, ultrapure
Formamid
Purity: 99.5% min CAS No.: 75-12-7 Molecular Formula: CH3NO2 Formula Weight: 45.04 Flash Point: 150°(302°F) Physical Form: Liquid Density: 1.134 Refractive Index: 1.4475 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Clear, Colourless Odour: Ammonia-like Melting Point: 2° Boiling Point: 210° Beilstein Reference: 505995 MDL No.: MFCD00007941
Formel: HCONH₂
Molecular Weight: 45.04 g/mol
Siedepunkt: 210 °C
Schmelzpunkt: 2 °C
Dichte: 1.134
Flammpunkt: 150 °C (302 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007941
CAS-Nummer: 75-12-7
EINECS: 200-842-0
Merck Index: 13,04261
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f381691a96baf5054ca8291e1fa9e9603b687e31&vid=e54dda1a985d7a4f9485c2cc5233498087e43f88&prid=web&clid=SAPDAM