ortho-Borsäure ≥99,5% für die Molekularbiologie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Borsäure, Borhydroxid
J67419.A1 J67419.A7 J67419.36
J67419.A1EA 102 EUR
J67419.A1 J67419.A7 J67419.36
ortho-Borsäure ≥99,5% für die Molekularbiologie
ortho-Borsäure
Purity: 99.5% min CAS No.: 10043-35-3 Molecular Formula: BH3O3 Formula Weight: 61.83 Physical Form: Powder Density: 1.435 Appearance: White Odour: Odourless pH: 3.8-4.8 Melting Point: ca 185° dec Beilstein Reference: 1697939 MDL No.: MFCD00011337
Formel: B(OH)₃
Molecular Weight: 61.83 g/mol
Siedepunkt: 185
Schmelzpunkt: ∼ 185 °C (Zers.)
Dichte: 1.435
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011337
CAS-Nummer: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
Merck Index: 14,1336
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=6eec7d529090dd4c4b966ed8cd8d057153c5a47b&prid=web&clid=SAPDAM