Diphenyl(Methyl)Sulfonium Tetrafluoroborat 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Methyldiphenylsulphonium Tetrafluoroborate, Diphenyl(methyl)sulphonium Tetrafluoroborate
L00512.06
L00512.14
L00512.06EA
82.7
EUR
L00512.06
L00512.14
Diphenyl(Methyl)Sulfonium Tetrafluoroborat 95%
Diphenyl(methyl)sulphonium tetrafluoroborate
Purity: 95%
CAS No.: 10504-60-6
Molecular Formula: C13H13BF4S
Formula Weight: 288.11
Melting Point: 63-67°
Beilstein Reference: 4732019
UN No.: UN1759
MDL No.: MFCD00051861
Formel:
C₁₃H₁₃BF₄S Molecular Weight: 288.11 g/mol Schmelzpunkt: 63…67 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00051861 CAS-Nummer: 10504-60-6 EINECS: 234-032-3 ADR: 8 III |