S,S-Dimethyl-N-(p-toluenesulphonyl)sulphoximine 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
L00577.06 L00577.14
L00577.06EA 30.2 EUR
L00577.06 L00577.14
S,S-Dimethyl-N-(p-toluenesulphonyl)sulphoximine 98%
S,S-Dimethyl-N-(p-toluenesulphonyl)sulphoximine
Purity: 98% CAS No.: 22236-45-9 Molecular Formula: C9H13NO3S2 Formula Weight: 247.34 Melting Point: 167-169° Beilstein Reference: 2119329 MDL No.: MFCD00013922
Formel: C₉H₁₃NO₃S₂
Molecular Weight: 247,34 g/mol
Schmelzpunkt: 167…169 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013922
CAS-Nummer: 22236-45-9
EINECS: 244-861-2