3-Benzylidene-2,4-pentanedione 97%
Lieferant: Thermo Scientific
L00623.06 L00623.14
L00623.06EA 36.4 EUR
L00623.06 L00623.14
3-Benzylidene-2,4-pentanedione 97%
3-Benzylidene-2,4-pentanedione
Purity: 97% CAS No.: 4335-90-4 Molecular Formula: C12H12O2 Formula Weight: 188.23 Flash Point: 110°(230°F) Boiling Point: 185-188°/15mm Beilstein Reference: 972849 MDL No.: MFCD00014990
Formel: C₁₂H₁₂O₂
Molecular Weight: 188,23 g/mol
Siedepunkt: 185…188 °C (15 mmHg)
Dichte: 1,093
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014990
CAS-Nummer: 4335-90-4
EINECS: 224-382-5