1H-Benzimidazol-2-ylacetonitril 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
L00827.09
L00827.18
L00827.09EA
82.2
EUR
L00827.09
L00827.18
1H-Benzimidazol-2-ylacetonitril 99%
(2-Benzimidazolyl)acetonitrile
Purity: 99%
CAS No.: 4414-88-4
Molecular Formula: C9H7N3
Formula Weight: 157.18
Odour: Odourless
Melting Point: 206-211°
Beilstein Reference: 128461
MDL No.: MFCD00005601
Formel:
C₉H₇N₃ Molecular Weight: 157,18 g/mol Schmelzpunkt: 206…211 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005601 CAS-Nummer: 4414-88-4 EINECS: 224-574-9 |