Dibenzyl ketoxime ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
L00914.06 L00914.14
L00914.06EA 36 EUR
L00914.06 L00914.14
Dibenzyl ketoxime ≥98%
Dibenzyl ketoxime
Purity: 98+% CAS No.: 1788-31-4 Molecular Formula: C15H15NO Formula Weight: 225.29 Melting Point: 122-124° Beilstein Reference: 1965977 MDL No.: MFCD00015453
Formel: C₁₅H₁₅NO
Schmelzpunkt: 122…124 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00015453
CAS-Nummer: 1788-31-4
EINECS: 217-251-9