(2,2,6,6-Tetramethyl-4-oxo-1-piperidinyl)oxidanyl 96% freies Radikal
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
L01084.06
L01084.03
L01084.06EA
201
EUR
L01084.06
L01084.03
(2,2,6,6-Tetramethyl-4-oxo-1-piperidinyl)oxidanyl 96% freies Radikal
(2,2,6,6-Tetramethyl-4-oxo-1-piperidinyl)oxidanyl
Purity: 96%
CAS No.: 2896-70-0
Molecular Formula: C9H16NO2
Formula Weight: 170.23
Melting Point: 36-40°
Beilstein Reference: 1818579
MDL No.: MFCD00006187
Formel:
C₉H₁₆NO₂ Schmelzpunkt: 36…40 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006187 CAS-Nummer: 2896-70-0 EINECS: 220-778-7 |