5-Benzyloxyindole-3-carbaldehyde 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 5-(Benzyloxy)-1H-indole-3-carbaldehyde, 5-benzyloxy-1h-indole-3-carbaldehyde, 5-Benzyloxyindole-3-carboxaldehyde
L01117.03 L01117.06
L01117.03EA 60 EUR
L01117.03 L01117.06
5-Benzyloxyindole-3-carbaldehyde 98%
5-Benzyloxyindole-3-carbaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 6953-22-6 Molecular Formula: C16H13NO2 Formula Weight: 251.28 Melting Point: 239-242° Beilstein Reference: 208873 MDL No.: MFCD00014562
Formel: C₁₆H₁₃NO₂
Molecular Weight: 251.285 g/mol
Schmelzpunkt: 239…242 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014562
CAS-Nummer: 6953-22-6
EINECS: 230-134-7