Zimtbromid überwiegend trans 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(3-Bromo-1-propen-1-yl)benzene, 3-Bromo-1-phenyl-1-propene
L01420.06
L01420.14
L01420.22
L01420.06EA
27.9
EUR
L01420.06
L01420.14
L01420.22
Zimtbromid überwiegend trans 95%
Cinnamyl bromide
Purity: 95%
CAS No.: 4392-24-9
Molecular Formula: C6H5CH=CHCH2Br
Formula Weight: 197.08
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.6210
Melting Point: 26-29°
Boiling Point: 88-90°/1mm
Beilstein Reference: 605833
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD00000245
Formel:
C₉H₉Br Molecular Weight: 197,08 g/mol Siedepunkt: 88…90 °C (1 mmHg) Schmelzpunkt: 26…29 °C Flammpunkt: 87 °C (188 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000245 CAS-Nummer: 4392-24-9 EINECS: 224-511-5 UN: 3261 ADR: 8,III |