5-Hydroxymethyluracil 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
5-(Hydroxymethyl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
L01682.03
L01682.06
L01682.03EA
47.7
EUR
L01682.03
L01682.06
5-Hydroxymethyluracil 98%
5-Hydroxymethyluracil
Purity: 98%
CAS No.: 4433-40-3
Molecular Formula: C5H6N2O3
Formula Weight: 142.12
Melting Point:
Formel:
C₅H₆N₂O₃ Molecular Weight: 142,114 g/mol Schmelzpunkt: >300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006070 CAS-Nummer: 4433-40-3 EINECS: 224-636-5 |