1-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 1-Methylindole-3-carboxaldehyde
L02212.03 L02212.06
L02212.03EA 33.3 EUR
L02212.03 L02212.06
1-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde ≥98%
1-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Purity: 98+% CAS No.: 19012-03-4 Molecular Formula: C10H9NO Formula Weight: 159.19 Melting Point: 67-71° Beilstein Reference: 121302 MDL No.: MFCD00014570
Formel: C₁₀H₉NO
Molecular Weight: 159,188 g/mol
Schmelzpunkt: 67…71 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014570
CAS-Nummer: 19012-03-4
EINECS: 242-750-3