Cyclopropyl-phenylketon 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Benzoylcyclopropane, Cyclopropyl(phenyl)methanone
L02218.14 L02218.22
L02218.14EA 86.6 EUR
L02218.14 L02218.22
Cyclopropyl-phenylketon 97%
Cyclopropyl phenyl ketone
Purity: 97% CAS No.: 3481-02-5 Molecular Formula: C10H10O Formula Weight: 146.19 Flash Point: 90°(194°F) Refractive Index: 1.5534 Boiling Point: 248° Beilstein Reference: 1860145 MDL No.: MFCD00001294
Formel: C₁₀H₁₀O
Molecular Weight: 146.19 g/mol
Siedepunkt: 248 °C
Dichte: 1.06
Flammpunkt: 90 °C (194 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001294
CAS-Nummer: 3481-02-5
EINECS: 222-458-2