2-Hydroxy-n-octanoic acid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
L02314.03
L02314.06
L02314.03EA
30.3
EUR
L02314.03
L02314.06
2-Hydroxy-n-octanoic acid ≥98%
2-Hydroxy-n-octanoic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 617-73-2
Molecular Formula: C8H16O3
Formula Weight: 160.22
Melting Point: 66-71°
Beilstein Reference: 1760638
MDL No.: MFCD00014410
Formel:
C₈H₁₆O₃ Schmelzpunkt: 66…71 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00014410 CAS-Nummer: 617-73-2 EINECS: 210-524-3 |