1-Adamantancarbonylchlorid 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Adamantanecarboxylic acid chloride
L02352.09
L02352.18
L02352.09EA
76.3
EUR
L02352.09
L02352.18
1-Adamantancarbonylchlorid 97%
1-Adamantanecarbonyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 2094-72-6
Molecular Formula: C11H15ClO
Formula Weight: 198.69
Melting Point: 48-53°
Boiling Point: 135-136°/10mm
Beilstein Reference: 389960
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD00074724
Formel:
C₁₁H₁₅ClO Molecular Weight: 198,69 g/mol Siedepunkt: 135…136 °C (10 mmHg) Schmelzpunkt: 48…53 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00074724 CAS-Nummer: 2094-72-6 EINECS: 218-252-7 ADR: 8,II |