1,2-Bis(chlorodimethylsilyl)ethane 90%, tech.
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
L02570.14
L02570.22
L02570.14EA
46.9
EUR
L02570.14
L02570.22
1,2-Bis(chlorodimethylsilyl)ethane 90%, tech.
1,2-Bis(chlorodimethylsilyl)ethane
Purity: 90%
CAS No.: 13528-93-3
Molecular Formula: C6H16Cl2Si2
Formula Weight: 215.27
Flash Point: 65°(149°F)
Melting Point: 34-40°
Boiling Point: 198-200°
Beilstein Reference: 1920141
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD00000505
Formel:
C₆H₁₆Cl₂Si₂ Molecular Weight: 215,26 g/mol Siedepunkt: 198…200 °C Schmelzpunkt: 34…40 °C Flammpunkt: 65 °C (149 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000505 CAS-Nummer: 13528-93-3 EINECS: 236-871-0 UN: 3261 ADR: 8,II |