4-Hydroxy-3,5-diiodobenzoic acid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L02595.09 L02595.18
L02595.09EA 63.9 EUR
L02595.09 L02595.18
4-Hydroxy-3,5-diiodobenzoic acid 97%
4-Hydroxy-3,5-diiodobenzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 618-76-8 Molecular Formula: C7H4I2O3 Formula Weight: 389.91 Melting Point: ca 275° dec. Beilstein Reference: 2212145 MDL No.: MFCD00016532
Formel: C₇H₄I₂O₃
Molecular Weight: 389.92 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 275 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016532
CAS-Nummer: 618-76-8
EINECS: 210-562-0