Ethyl-2-pentynoate ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl pent-2-ynoate
L02703.06
L02703.14
L02703.06EA
97.8
EUR
L02703.06
L02703.14
Ethyl-2-pentynoate ≥97%
Ethyl-2-pentynoate
Purity: 98%
CAS No.: 55314-57-3
Molecular Formula: C7H10O2
Formula Weight: 126.16
Flash Point: 64°(147°F)
Refractive Index: 1.4395
Boiling Point: 178-179°
Beilstein Reference: 1750016
MDL No.: MFCD00015221
Formel:
C₇H₁₀O₂ Molecular Weight: 126.155 g/mol Siedepunkt: 178…179 °C Dichte: 0.957 Flammpunkt: 64 °C (147 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00015221 CAS-Nummer: 55314-57-3 EINECS: 259-588-4 |