(Methylsulfonyl)acetonitril ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L03280.09 L03280.18
L03280.09EA 74 EUR
L03280.09 L03280.18
(Methylsulfonyl)acetonitril ≥98%
(Methylsulfonyl)acetonitril
Purity: 98+% CAS No.: 2274-42-2 Molecular Formula: C3H5NO2S Formula Weight: 119.14 Melting Point: 82-86° Beilstein Reference: 969929 MDL No.: MFCD00014743
Formel: C₃H₅NO₂S
Schmelzpunkt: 82…86 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014743
CAS-Nummer: 2274-42-2
EINECS: 218-888-5