N,N′-Dibenzylethylendiamin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: N1,N2-Dibenzylethane-1,2-diamine, DBED
L03540.14 L03540.22
L03540.14EA 42.1 EUR
L03540.14 L03540.22
N,N′-Dibenzylethylendiamin 97%
N,N′-Dibenzylethylendiamin
Purity: 97% CAS No.: 140-28-3 Molecular Formula: C16H20N2 Formula Weight: 240.35 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5650 Melting Point: 23-25° Boiling Point: 184-186°/2mm Beilstein Reference: 786668 UN No.: UN2735 MDL No.: MFCD00004771
Formel: C₁₆H₂₀N₂
Molecular Weight: 240,35 g/mol
Siedepunkt: 184…186 °C (2 mmHg)
Schmelzpunkt: 23…25 °C
Dichte: 1,025
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004771
CAS-Nummer: 140-28-3
EINECS: 205-408-4
UN: 2735
ADR: 8,III
Merck Index: 14,1064