Methyl-(phenylsulfonyl)acetat 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Phenylsulphonylacetic Acid Methyl Ester
L03748.06 L03748.14
L03748.06EA 30.9 EUR
L03748.06 L03748.14
Methyl-(phenylsulfonyl)acetat 98%
Methyl-(phenylsulfonyl)acetat
Purity: 98% CAS No.: 34097-60-4 Molecular Formula: C9H10O4S Formula Weight: 214.24 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5350 Melting Point: ca 30° Boiling Point: 165°/0.05mm Beilstein Reference: 2051463 MDL No.: MFCD00007555
Formel: C₉H₁₀O₄S
Molecular Weight: 214,24 g/mol
Siedepunkt: 165 °C (0,05 mmHg)
Schmelzpunkt: ∼ 30 °C
Dichte: 1,240
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007555
CAS-Nummer: 34097-60-4