Berberinchlorid Hydrat, (∼17% H₂O) 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Natural Yellow 18
L03807.06
L03807.14
L03807.06EA
23.7
EUR
L03807.06
L03807.14
Berberinchlorid Hydrat, (∼17% H₂O) 96%
Berberine chloride hydrate
Purity: 97%
CAS No.: 141433-60-5
Molecular Formula: C20H18ClNO4.xH2O
Formula Weight: 371.82(anhy)
Melting Point: ca 200° dec.
Beilstein Reference: 3836585
MDL No.: MFCD00149998
Formel:
C₂₀H₁₈ClNO₄ Molecular Weight: 371,82 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 200 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011939 CAS-Nummer: 141433-60-5 EINECS: 211-195-9 Merck Index: 14,1154 |