3-(Trifluoromethyl)crotonic acid 96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
L03816.06
L03816.14
L03816.06EA
87
EUR
L03816.06
L03816.14
3-(Trifluoromethyl)crotonic acid 96%
3-(Trifluoromethyl)crotonic acid
Purity: 96%
CAS No.: 69056-67-3
Molecular Formula: C5H5F3O2
Formula Weight: 154.09
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.3850
Melting Point: 28-30°
Boiling Point: 158-163°
Beilstein Reference: 1769204
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD00014374
Formel:
C₅H₅F₃O₂ Molecular Weight: 154,09 g/mol Siedepunkt: 158…163 °C Schmelzpunkt: 28…30 °C Dichte: 1,318 Flammpunkt: 79 °C (174 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00014374 CAS-Nummer: 69056-67-3 ADR: 8,III |