Vinyl(chloromethyl)dimethylsilane 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
L04056.14 L04056.06
L04056.14EA 204 EUR
L04056.14 L04056.06
Vinyl(chloromethyl)dimethylsilane 97%
Vinyl(chloromethyl)dimethylsilane
Purity: 97% CAS No.: 16709-86-7 Molecular Formula: C5H11ClSi Formula Weight: 134.68 Flash Point: 14°(57°F) Refractive Index: 1.4430 Boiling Point: 121-122° Beilstein Reference: 2071374 UN No.: UN1993 MDL No.: MFCD00040860
Formel: C₅H₁₁ClSi
Molecular Weight: 134,68 g/mol
Siedepunkt: 121…122 °C
Dichte: 0,893
Flammpunkt: 14 °C (57 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040860
CAS-Nummer: 16709-86-7
EINECS: 240-758-1
ADR: 3,II