1,2-Bis(phenylsulphonyl)ethane ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
L04083.06 L04083.14
L04083.06EA 59.6 EUR
L04083.06 L04083.14
1,2-Bis(phenylsulphonyl)ethane ≥98%
1,2-Bis(phenylsulphonyl)ethane
Formel: C₁₄H₁₄O₄S₂
Schmelzpunkt: 179…180 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041256
CAS-Nummer: 599-94-0
EINECS: 209-979-0