N-Methyl-N-(trimethylsilyl)acetamid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N-Methyl-N-TMS-acetamide
L04101.04
L04101.09
L04101.04EA
27.4
EUR
L04101.04
L04101.09
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)acetamid 98%
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)acetamid
Purity: 98%
CAS No.: 7449-74-3
Molecular Formula: C6H15NOSi
Formula Weight: 145.28
Flash Point: 48°(118°F)
Refractive Index: 1.4390
Boiling Point: 48-49°/11mm
Beilstein Reference: 506975
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00040758
Formel:
C₆H₁₅NOSi Molecular Weight: 145.28 g/mol Siedepunkt: 48…49 °C (11 mmHg) Dichte: 0.906 Flammpunkt: 48 °C (118 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00040758 CAS-Nummer: 7449-74-3 EINECS: 231-217-0 UN: 1993 ADR: 3 III |