Methyl adipoyl chloride 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Methyl 6-chloro-6-oxohexanoate
L04377.04 L04377.09 L04377.18
L04377.04EA 33.4 EUR
L04377.04 L04377.09 L04377.18
Methyl adipoyl chloride 96%
Methyl adipoyl chloride
Purity: 96% CAS No.: 35444-44-1 Molecular Formula: C7H11ClO3 Formula Weight: 178.62 Refractive Index: 1.4470 Boiling Point: 76°/0.8mm Beilstein Reference: 1766187 UN No.: UN3265 MDL No.: MFCD00013661
Formel: C₇H₁₁ClO₃
Molecular Weight: 178,62 g/mol
Siedepunkt: 76 °C (0,8 mmHg)
Dichte: 1,050
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013661
CAS-Nummer: 35444-44-1
EINECS: 252-569-1
ADR: 8,II