N-Methylpentylamin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
N-Pentylmethylamine
L04882.04
L04882.09
L04882.04EA
95.9
EUR
L04882.04
L04882.09
N-Methylpentylamin 98%
N-Methylpentylamin
Purity: 98%
CAS No.: 25419-06-1
Molecular Formula: CH3(CH2)4NHCH3
Formula Weight: 101.19
Flash Point: 18°(64°F)
Refractive Index: 1.4105
Boiling Point: 117-119°
Beilstein Reference: 1731333
UN No.: UN2733
MDL No.: MFCD00041354
Formel:
C₆H₁₅N Molecular Weight: 101,19 g/mol Siedepunkt: 117…119 °C Dichte: 0,738 Flammpunkt: 18 °C (64 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00041354 CAS-Nummer: 25419-06-1 EINECS: 246-966-9 UN: 2733 ADR: 3,II |