Isophthalamid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
L05137.06 L05137.14
L05137.06EA 26.7 EUR
L05137.06 L05137.14
Isophthalamid 98%
Isophthalamide
Purity: 98% CAS No.: 1740-57-4 Molecular Formula: C8H8N2O2 Formula Weight: 164.16 Melting Point: 281-282° Beilstein Reference: 2045544 MDL No.: MFCD00014801
Formel: C₈H₈N₂O₂
Molecular Weight: 164.16 g/mol
Schmelzpunkt: 281…282 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014801
CAS-Nummer: 1740-57-4
EINECS: 217-104-9