11-Heneicosanol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Henicosan-11-ol
L05187.03 L05187.06
L05187.03EA 77.5 EUR
L05187.03 L05187.06
11-Heneicosanol 97%
11-Heneicosanol
Purity: 97% CAS No.: 3381-26-8 Molecular Formula: C21H44O Formula Weight: 312.58 Odour: Odourless Melting Point: 71-73° Beilstein Reference: 1765841 MDL No.: MFCD00026547
Formel: C₂₁H₄₄O
Molecular Weight: 312.58 g/mol
Schmelzpunkt: 71…73 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00026547
CAS-Nummer: 3381-26-8
EINECS: 222-184-3