(3-Cyanopropyl)triethoxysilane 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(Triethoxysilyl)butanenitrile
L05367.14
L05367.22
L05367.14EA
48.6
EUR
L05367.14
L05367.22
(3-Cyanopropyl)triethoxysilane 97%
(3-Cyanopropyl)triethoxysilane
Purity: 97%
CAS No.: 1067-47-6
Molecular Formula: C9H19NO3
Formula Weight: 231.37
Flash Point: 74°(165°F)
Refractive Index: 1.4170
Boiling Point: 238-241°
Beilstein Reference: 1942237
MDL No.: MFCD00042636
Formel:
C₉H₁₉NO₃ Molecular Weight: 231,37 g/mol Siedepunkt: 238…241 °C Dichte: 0,961 Flammpunkt: 74 °C (165 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00042636 CAS-Nummer: 1067-47-6 EINECS: 213-931-4 |