Ethyl-tert-Butylacetat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: tert-Butylacetic Acid Ethyl Ester, Ethyltert-butylacetate, 3,3-Dimethylbutyric Acid Ethyl Ester, Ethyl 3,3-Dimethylbutyrate
L05603.06 L05603.14 L05603.22
L05603.06EA 18.8 EUR
L05603.06 L05603.14 L05603.22
Ethyl-tert-Butylacetat 98%
Ethyl-tert-butylacetate
Purity: 98% CAS No.: 5340-78-3 Molecular Formula: (CH3)3CCH2CO2CH2CH3 Formula Weight: 144.22 Flash Point: 34°(93°F) Refractive Index: 1.4035 Boiling Point: 144-146° Beilstein Reference: 1749778 UN No.: UN3272 MDL No.: MFCD00026911
Formel: C₈H₁₆O₂
Molecular Weight: 144.21 g/mol
Siedepunkt: 144…146 °C
Dichte: 0.860
Flammpunkt: 34 °C (93 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00026911
CAS-Nummer: 5340-78-3
EINECS: 226-280-6
ADR: 3 III