2-Amino-4-imino-2-thiazoline hydrochloride 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
L05844.06
L05844.14
L05844.06EA
16.6
EUR
L05844.06
L05844.14
2-Amino-4-imino-2-thiazoline hydrochloride 99%
2-Amino-4-imino-2-thiazoline hydrochloride
Purity: 99%
CAS No.: 36518-76-0
Molecular Formula: C3H5N3S.HCl
Formula Weight: 151.62
Melting Point:
Formel:
C₃H₅N₃S·HCl Molecular Weight: 151,62 g/mol Schmelzpunkt: >300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012721 CAS-Nummer: 36518-76-0 EINECS: 253-083-2 |