Perfluoro(methyldecalin) mixture of 1- and 2-isomers (∼1:1) ≥85%, tech.
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
L05862.14 L05862.22
L05862.14EA 45.1 EUR
L05862.14 L05862.22
Perfluoro(methyldecalin) mixture of 1- and 2-isomers (∼1:1) ≥85%, tech.
Perfluoro(methyldecalin)
Purity: 85% CAS No.: 51294-16-7 Molecular Formula: C11F20 Formula Weight: 512.09 Refractive Index: 1.3170 Melting Point: -70° Boiling Point: ca 160° MDL No.: MFCD00014326
Formel: C₁₁F₂₀
Siedepunkt: ∼160 °C
Schmelzpunkt: –70 °C
Dichte: 1,972
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014326
CAS-Nummer: 51294-16-7