2-Butyn-1-al diethyl acetal 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
L05872.03
L05872.06
L05872.03EA
32.1
EUR
L05872.03
L05872.06
2-Butyn-1-al diethyl acetal 98%
2-Butyn-1-al diethyl acetal
Purity: 98%
CAS No.: 2806-97-5
Molecular Formula: CH3C≡CCH(OCH2CH3)2
Formula Weight: 142.20
Flash Point: 56°(133°F)
Refractive Index: 1.4260
Odour: Recognizable
Boiling Point: 65-67°/12mm
Beilstein Reference: 1702075
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00009274
Formel:
C₈H₁₄O₂ Molecular Weight: 142.198 g/mol Siedepunkt: 65…67 °C (12 mmHg) Dichte: 0.898 Flammpunkt: 56 °C (133 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009274 CAS-Nummer: 2806-97-5 ADR: 3 III |