1,3-Dichlor-1,1,3,3-tetramethyldisiloxan 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L05964.06 L05964.14
L05964.06EA 43.4 EUR
L05964.06 L05964.14
1,3-Dichlor-1,1,3,3-tetramethyldisiloxan 96%
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
Purity: 96% CAS No.: 2401-73-2 Molecular Formula: C4H12Cl2OSi2 Formula Weight: 203.22 Flash Point: 15°(59°F) Refractive Index: 1.4080 Melting Point: -37° Boiling Point: 136-138° Beilstein Reference: 1741218 UN No.: UN2985 MDL No.: MFCD00018088
Formel: C₄H₁₂Cl₂OSi₂
Molecular Weight: 203.21 g/mol
Siedepunkt: 136…138 °C
Schmelzpunkt: –37 °C
Dichte: 1.039
Flammpunkt: 15 °C (59 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00018088
CAS-Nummer: 2401-73-2
EINECS: 219-278-1
ADR: 3 II