N-(2-Chloroethyl)benzamide 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
L06212.09 L06212.18
L06212.09EA 28.1 EUR
L06212.09 L06212.18
N-(2-Chloroethyl)benzamide 97%
N-(2-Chloroethyl)benzamide
Purity: 97% CAS No.: 26385-07-9 Molecular Formula: C9H10ClNO Formula Weight: 183.64 Melting Point: 101-105° Beilstein Reference: 1943939 MDL No.: MFCD00000964
Formel: C₉H₁₀ClNO
Schmelzpunkt: 101…105 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000964
CAS-Nummer: 26385-07-9
EINECS: 247-641-4