Glycolaldehyde diethyl acetal 98% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
|
Synonyme:
Hydroxyacetaldehyde diethyl acetal, 2,2-Diethoxyethanol
Stabilisierung:
Stabilisiert mit Natriumhydroxid 0,1%
L06282.09
L06282.18
L06282.04
L06282.09EA
143
EUR
L06282.09
L06282.18
L06282.04
Glycolaldehyde diethyl acetal 98% stabilisiert
Glycolaldehyde diethyl acetal
Stab. with ca 0.1% sodium carbonate, 98%
Purity: 98%
CAS No.: 621-63-6
Molecular Formula: HOCH2CH(OCH2CH3)2
Formula Weight: 134.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 62°(143°F)
Refractive Index: 1.4160
Boiling Point: 166-167°
Beilstein Reference: 773727
MDL No.: MFCD00051486
Formel:
HOCH₂CH(OCH₂CH₃)₂ Molecular Weight: 134,18 g/mol Siedepunkt: 166…167 °C Flammpunkt: 62 °C (143 °F) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00051486 CAS-Nummer: 621-63-6 EINECS: 210-697-5 |